Imprimer
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 101 EUR
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅N₃O₂
Point de fusion: 335…340 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864791
Numéro CAS: 3167-50-8