Imprimer
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6293-1G OR6293-250MG OR6293-5G
APOSOR6293-1GEA 52.2 EUR
APOSOR6293-1G APOSOR6293-250MG APOSOR6293-5G
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05237187
Numéro CAS: 769-51-7