Imprimer
N-Palmitoyl ceramide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D-erythro-Sphingosine, N-Palmitoyl-, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, C16 Ceramide, N-Hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
OR6290T-25MG OR6290T-5MG OR6290T-50MG
APOSOR6290T-25MGEA 319 EUR
APOSOR6290T-25MG APOSOR6290T-5MG APOSOR6290T-50MG
N-Palmitoyl ceramide
N-Palmitoyl ceramide
A predominant, rather hydrophobic natural ceramide. Activates a cytosolic serine/threonine protein phosphate & stimulates ceramide-activated protein kinase.
Formule: C₃₄H₆₇NO₃
Poids moléculaire: 537.914 g/mol
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00871748
Numéro CAS: 24696-26-2