5-(2-Furyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07376160 Numéro CAS: 143659-16-9 |