Imprimer
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6278-100MG OR6278-1G
APOSOR6278-100MGEA 58 EUR
APOSOR6278-100MG APOSOR6278-1G
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00105450
Numéro CAS: 143659-14-7