Imprimer
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6276-1G OR6276-250MG
APOSOR6276-1GEA 434 EUR
APOSOR6276-1G APOSOR6276-250MG
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₃
Point de fusion: 159…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235209
Numéro CAS: 261350-46-3