2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅NO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08235208 Numéro CAS: 115299-13-3 |