Imprimer
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridyl-3-acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
OR6262-25G OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA 21.9 EUR
APOSOR6262-25G APOSOR6262-100G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₈ClNO₂
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012819
Numéro CAS: 6419-36-9
EINECS: 229-148-6