N-Hexanoyl-D-erythro-sphingosine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
C6 ceramide, Caproyl ceramide, N-((2S,3R,E)-1,3-Dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)hexanamide
A biologically active, cell permeable, nonphysiologic ceramide analog. It stimulates protein phosphatase 2A at concentrations as low as 10nM & activiates MAP kinase.
Formule:
C₂₄H₄₇NO₃ Poids moléculaire: 397.644 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00870174 Numéro CAS: 124753-97-5 |