Imprimer
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6257-1G OR6257-250MG OR6257-500MG
APOSOR6257-1GEA 458 EUR
APOSOR6257-1G APOSOR6257-250MG APOSOR6257-500MG
2-Hydrazinoisonicotinic acid
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07786611
Numéro CAS: 887589-25-5