Imprimer
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6251-1G OR6251-250MG OR6251-5G OR6251-100MG OR6251-500MG
APOSOR6251-1GEA 0 EUR
APOSOR6251-1G APOSOR6251-250MG APOSOR6251-5G APOSOR6251-100MG APOSOR6251-500MG
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056301
Numéro CAS: 914637-20-0