Imprimer
Acide 2-(cyanométhyl)benzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6244-1G OR6244-250MG
APOSOR6244-1GEA 183 EUR
APOSOR6244-1G APOSOR6244-250MG
Acide 2-(cyanométhyl)benzoïque 97%
Acide 2-(cyanométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6627-91-4