Imprimer
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6226-1G OR6226-250MG OR6226-5G
APOSOR6226-1GEA 109 EUR
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG APOSOR6226-5G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 257.29 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203266
Numéro CAS: 387350-52-9