Imprimer
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR6225-1G OR6225-5G OR6225-25G
APOSOR6225-1GEA 0 EUR
APOSOR6225-1G APOSOR6225-5G APOSOR6225-25G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₂
Point de fusion: >335 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203264
Numéro CAS: 81261-97-4