Imprimer
2-Méthyl-5-nitroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6224-100G OR6224-500G
APOSOR6224-100GEA 0 EUR
APOSOR6224-100G APOSOR6224-500G
2-Méthyl-5-nitroanisole 98%
2-Méthyl-5-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043912
Numéro CAS: 13120-77-9