Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-3-aminophénylborane monohydraté
Formule:
C₆H₈BNO₂·1H₂O Poids moléculaire: 154.96 g/mol Point de fusion: 93…96 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149554 Numéro CAS: 206658-89-1 EINECS: 250-189-0 |