Imprimer
Benzylboronic acid 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6221-1G OR6221-250MG
APOSOR6221-1GEA 393 EUR
APOSOR6221-1G APOSOR6221-250MG
Benzylboronic acid 90%
Benzylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₂
Poids moléculaire: 135.96 g/mol
Point de fusion: 161 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01114673
Numéro CAS: 4463-42-7