Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,5-Furandicarboxylic acid
Formule:
C₆H₄O₅ Poids moléculaire: 156.09 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016582 Numéro CAS: 3238-40-2 EINECS: 221-800-8 |