Imprimer
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR6208-1G OR6208-50MG OR6208-250MG OR6208-500MG
APOSOR6208-1GEA 519 EUR
APOSOR6208-1G APOSOR6208-50MG APOSOR6208-250MG APOSOR6208-500MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Formule: C₆H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419811
Numéro CAS: 871825-57-9