Methyl 5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 5-chloro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formule:
C₆H₅ClN₂O₄ Point de fusion: 262…263 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12025873 Numéro CAS: 91447-90-4 |