Imprimer
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Chloro-5-formylpyridine 95%
2-Chloro-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095223
Numéro CAS: 23100-12-1