Imprimer
5-Bromo-2-formylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR6176-25G OR6176-5G OR6176-100G
APOSOR6176-25GEA 88.6 EUR
APOSOR6176-25G APOSOR6176-5G APOSOR6176-100G
5-Bromo-2-formylpyridine 97%
5-Bromo-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point de fusion: 91…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112535
Numéro CAS: 31181-90-5