Imprimer
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 46…50 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06651557
Numéro CAS: 101066-61-9