Imprimer
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 143 EUR
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Bromo-3-formylpyridine 98%
2-Bromo-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point d'ébullition: 100 °C/3mmHg
Point de fusion: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04966945
Numéro CAS: 128071-75-0