Imprimer
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6164-1G OR6164-250MG OR6164-5G
APOSOR6164-1GEA 255 EUR
APOSOR6164-1G APOSOR6164-250MG APOSOR6164-5G
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈N₂O
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056283
Numéro CAS: 263349-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III