3-Acetyl-2-chloropyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-acetyl-2-chloropyridine, 1-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone
Formule:
C₇H₆ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840751 Numéro CAS: 55676-21-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |