4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₈N₂O Poids moléculaire: 184.2 g/mol Point de fusion: 108…109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08056282 Numéro CAS: 77232-38-3 |