Imprimer
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61607-1G OR61607-250MG
APOSOR61607-1GEA 104 EUR
APOSOR61607-1G APOSOR61607-250MG
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12024389
Numéro CAS: 1150617-53-0