Imprimer
2,4,6-Tribromopyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61535-1G OR61535-5G
APOSOR61535-1GEA 77 EUR
APOSOR61535-1G APOSOR61535-5G
2,4,6-Tribromopyridine 95%
2,4,6-Tribromopyridine
Formule: C₅H₂Br₃N
Poids moléculaire: 315.7900 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234002
Numéro CAS: 2408-70-0