1-Chloroisoquinolin-4-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
Formule:
C₉H₆ClNO Point de fusion: 184…188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03425941 Numéro CAS: 3336-43-4 |