Imprimer
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Boc-amino)azetidine
OR6153-1G OR6153-5G OR6153-10G
APOSOR6153-1GEA 50.9 EUR
APOSOR6153-1G APOSOR6153-5G APOSOR6153-10G
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861759
Numéro CAS: 91188-13-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III