Imprimer
4-Iodobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61519-1G OR61519-25G OR61519-5G
APOSOR61519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61519-1G APOSOR61519-25G APOSOR61519-5G
4-Iodobenzaldéhyde 98%
4-Iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039576
Numéro CAS: 15164-44-0