Anhydride maléique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,5-Furanedione
Formule:
C₄H₂O₃ Poids moléculaire: 98.06 g/mol Point d'ébullition: 202 °C Point de fusion: 52…56 °C Point éclair: 103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005518 Numéro CAS: 108-31-6 UN: 2215 ADR: 8 III Indice Merck: 13,05727 |