N-Methyl-L-alanine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037241 Numéro CAS: 3913-67-5 |