Imprimer
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): cis--4-Amino-1-methylcyclohexanol
OR61449-1G OR61449-5G
APOSOR61449-1GEA 163 EUR
APOSOR61449-1G APOSOR61449-5G
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₅NO
Poids moléculaire: 129.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18791201
Numéro CAS: 177906-46-6
UN: 3259
ADR: 8 III