tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methyl-2-aminoethanol, tert-Butyl (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-2-aminoethanol, N-Boc-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methylglycinol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylglycinol, (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamic acid tert-Butyl ester
Formule:
C₈H₁₇NO₃ Poids moléculaire: 175.23 g/mol Point d'ébullition: 83…84 °C/0.05mmHg Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03425857 Numéro CAS: 57561-39-4 |