Imprimer
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61436-25G OR61436-5G OR61436-100G
APOSOR61436-25GEA 66.7 EUR
APOSOR61436-25G APOSOR61436-5G APOSOR61436-100G
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Formule: C₈H₈BrCl
Poids moléculaire: 219.51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780649
Numéro CAS: 103724-99-8