Imprimer
2-Bromo-4-méthoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61413-1G OR61413-25G OR61413-5G
APOSOR61413-1GEA 30.6 EUR
APOSOR61413-1G APOSOR61413-25G APOSOR61413-5G
2-Bromo-4-méthoxypyridine 98%
2-Bromo-4-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254613
Numéro CAS: 89488-29-9