Triisopropylsilane 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₂₂Si Point d'ébullition: 166 °C Densité: 0,773 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009657 Numéro CAS: 6485-79-6 UN: 1993 ADR: 3,III |