Imprimer
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61357-1G OR61357-25G OR61357-5G
APOSOR61357-1GEA 50.9 EUR
APOSOR61357-1G APOSOR61357-25G APOSOR61357-5G
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄INO₄
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068827
Numéro CAS: 6313-17-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III