Imprimer
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-(methylamino)benzoate
OR61348-100G OR61348-25G OR61348-5G
APOSOR61348-100GEA 323 EUR
APOSOR61348-100G APOSOR61348-25G APOSOR61348-5G
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165.19 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017198
Numéro CAS: 18358-63-9