(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Point de fusion: 102…108 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03839941 Numéro CAS: 172603-05-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |