1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole hydrochloride, 1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule:
C₆H₁₂ClN₃ Poids moléculaire: 161.64 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04968765 Numéro CAS: 1185300-50-8 |