Imprimer
6-Bromo-m-toluonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61314-100G OR61314-25G OR61314-5G
APOSOR61314-100GEA 261 EUR
APOSOR61314-100G APOSOR61314-25G APOSOR61314-5G
6-Bromo-m-toluonitrile
6-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040281
Numéro CAS: 42872-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III