Imprimer
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 62.5 EUR
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Point de fusion: 116…121 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00982006
Numéro CAS: 89642-49-9