Imprimer
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR61305-100G OR61305-25G
APOSOR61305-100GEA 536 EUR
APOSOR61305-100G APOSOR61305-25G
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 176.22 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115039
Numéro CAS: 66521-54-8