Imprimer
5-Bromo-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61286-1G OR61286-25G OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61286-1G APOSOR61286-25G APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09056836
Numéro CAS: 5228-61-5