6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₅N₃OS Point de fusion: 330…332 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006077 Numéro CAS: 1004-40-6 |