Imprimer
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
OR61272-100G OR61272-1KG OR61272-500G
APOSOR61272-100GEA 60.9 EUR
APOSOR61272-100G APOSOR61272-1KG APOSOR61272-500G
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Point de fusion: 82…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002640
Numéro CAS: 1142-20-7
EINECS: 214-532-8