Glycinate de tert-butyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 131.18 g/mol Point d'ébullition: 29…31 °C/2mmHg Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038194 Numéro CAS: 6456-74-2 |